Learn More
TUG-891, MedChemExpress
Código de producto. 16465937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465937 5 mg 5 miligramos
16453208 10 mg 10 miligramos
16449756 50 mg 50 miligramos
16432676 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100881
MedChemExpress TUG-891 is a potent and selective agonist for the long chain free fatty acid (LCFA) receptor 4 (FFA4/GPR120).
TUG-891 is a potent and selective agonist for the long chain free fatty acid (LCFA) receptor 4 (FFA4/GPR120).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TUG-891
CAS 1374516-07-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21FO3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 180 mg/mL (493.95 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=CC(F)=CC=C2C3=CC=C(C)C=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 364.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.41
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism