Learn More
TUG-469, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(((2'-Methyl(1,1'-biphenyl)-3-yl)methyl)amino)benzenepropanoic Acid |
| CAS | 1236109-67-3 |
| Fórmula molecular | C23H23NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(4-(((2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methyl)amino)phenyl)propanoic Acid, TUG-469 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23NO2/c1-17-5-2-3-8-22(17)20-7-4-6-19(15-20)16-24-21-12-9-18(10-13-21)11-14-23(25)26/h2-10,12-13,15,24H,11,14,16H2,1H3,(H,25,26) |
| SMILES | Cc1ccccc1c2cccc(CNc3ccc(CCC(=O)O)cc3)c2 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[4-[[3-(2-metilfenil)fenil]metilamino]fenilo]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 345.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.1729 |