Learn More
MedChemExpress Tuftsin
Código de producto. 16464006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16464006 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16464006
Marca: MedChemExpress HYP0240
MedChemExpress Tuftsin is a tetrapeptide. Tuftsin is a macrophage/microglial activator.
Especificaciones
Pureza 98.0%
CAS 9063-57-4
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 500.59 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (199.76 mM∣Need ultrasonic)