Learn More
Tucatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16446978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446978 10 mg 10 miligramos
16417056 100 mg 100 miligramos
16413037 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16446978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16069
MedChemExpress Tucatinib (Irbinitinib) is a potent, orally active and selective HER2 inhibitor with an IC50 of 8 nM.
Tucatinib (Irbinitinib) is a potent, orally active and selective HER2 inhibitor with an IC50 of 8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tucatinib
CAS 937263-43-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24N8O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Irbinitinib ARRY-380 ONT-380
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (86.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC1=CC(NC2=C3C=C(NC4=NC(C)(C)CO4)C=CC3=NC=N2)=CC=C1OC5=CC6=NC=NN6C=C5
Peso molecular (g/mol) 480.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.52
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease