Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Tubus™
Descripción
- Para productos a granel de grano grueso
- Fabricado en acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Geometría especial de la punta
- Corresponde al estándar ISTA para longitudes de semillas de 10 mm (trigo, avena) y 5 mm (lino, vezas).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de granos |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 14.54 oz. |
| Capacidad (métrico) | 430 mL |
| Certificaciones/conformidad | Norma DIN ISTA |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos a granel, productos alimenticios |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 40 mm |
| Longitud (métrico) | 40 cm |