Learn More
Tubuloside A, MedChemExpress
Código de producto. 16449268
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449268 10 mg 10 miligramos
16431688 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449268 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2155
MedChemExpress Tubuloside A is a phenylethanoid glycoside with antioxidative effect and hepatoprotective activity.
Tubuloside A is a phenylethanoid glycoside with antioxidative effect and hepatoprotective activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tubuloside A
CAS 112516-05-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H48O21
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (60.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1C(OC(C)C(O)C1O)OC(C(C(OCCC2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)OC(C)=O)C(C3COC(C(C(O)C4O)O)OC4CO)OC(/C=C/C5=CC(O)=C(O)C=C5)=O
Peso molecular (g/mol) 828.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 828.76
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism