Learn More
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Green (Oregon Green™ 488 Taxol, bis-acetato)
Código de producto. 16204602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16204602 60 portaobjetos 1 set
1 options
Código de producto. 16204602 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T34078
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Tubulin Tracker Green (Oregon Green 488 Taxol, bis-acetato) proporciona tinción verde-fluorescente de tubulina polimerizada en células vivas.
Tubulin Tracker Green es un compuesto no cargado, no fluorescente que pasa fácilmente a través de la membrana plasmática de células vivas. Una vez dentro de la célula, el grupo de bloqueo lipofílico se escinde con esterasas no específicas, lo que resulta en una forma cargada verde-fluorescente, que impide que escape de las células vivas. El reactivo TubulinTracker Green utiliza el colorante Oregon Green 488, que absorbe y emite de forma óptima a 494 nm y 522 nm, respectivamente, y cuya fluorescencia se puede visualizar, con ajustes de filtro estándar GFP/FITC, mediante prácticamente cualquier instrumento de adquisición de imágenes fluorescentes. Se puede multiplexar con fluoróforos azules, naranjas, rojos, rojos intensos y de infrarrojo cercano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene material suficiente para al menos 60 portaobjetos a 1 ml/portaobjetos y 1 x de concentración de trabajo.
1 x 20 μg de Tubulin Tracker Green (taxol Oregon Green 488, bis-acetato)
1 x 1 ml de solución plurónica F-127, 20 % en DMSO
Intervalo de longitud de onda de excitación 494/522
Tipo de colorante Oregon Green™ 488
Cantidad 60 portaobjetos
Línea de productos TubulinTracker
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Tipo de etiqueta Etiquetas UV-Vis
Tipo de producto Tubulin Tracker
Sub Cellular Localization Tubulina