Learn More
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red
Código de producto. 16190561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 portaobjetos
60 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16190561 60 portaobjetos 1 set
16180561 300 portaobjetos 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16190561 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T34077
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tubulin Tracker™ Deep Red proporciona una fluorescencia rojo intenso/rojo lejano cuando se une a la tubulina polimerizada en células vivas.
  • Se basa en Docetaxel conjugado con un fluoróforo rojo profundo brillante y fotoestable
  • El Docetaxel pertenece a la familia de los fármacos citoesqueléticos que se dirigen a la tubulina
  • Absorbe y emite de forma óptima a 652 nm y 669 nm, respectivamente, y puede visualizarse con ajustes de filtro Cy5 estándar utilizando casi cualquier instrumento de imagen fluorescente
  • Se puede multiplexar con fluoróforos azules, verdes, naranjas, rojos e IR cercano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene material suficiente para al menos 60 portaobjetos a 1 ml por portaobjetos.
•1 vial Tubulin Tracker Deep Red (añadir 60 μl/vial de DMSO anhidro para crear una solución madre de 1000 X (1 mM). Disuelva la solución madre 1:1000 en la solución de adquisición de imágenes celulares para producir una solución de tinción 1 X (1 μ M).)
•1 x 77 mg de Probenecid (disolver el contenido del vial en 1 ml de tampón compatible con células vivas para crear una solución madre de 100 X).
Guárdela a ≤–20° C después de recibirla.
Desecar y proteger de la luz.
Cuando se almacena como se indica, el producto se mantiene estable durante al menos 6 meses.
Intervalo de longitud de onda de excitación 652⁄669
Cantidad 60 portaobjetos
Línea de productos TubulinTracker
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Tipo de etiqueta Etiquetas UV-Vis
Tipo de producto Tubulin Tracker
Sub Cellular Localization Tubulina