Learn More
Invitrogen™ Tubulin Tracker™ Deep Red
Descripción
- Se basa en Docetaxel conjugado con un fluoróforo rojo profundo brillante y fotoestable
- El Docetaxel pertenece a la familia de los fármacos citoesqueléticos que se dirigen a la tubulina
- Absorbe y emite de forma óptima a 652 nm y 669 nm, respectivamente, y puede visualizarse con ajustes de filtro Cy5 estándar utilizando casi cualquier instrumento de imagen fluorescente
- Se puede multiplexar con fluoróforos azules, verdes, naranjas, rojos e IR cercano.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene material suficiente para al menos 300 portaobjetos a 1 ml por portaobjetos.
|
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 652⁄669 |
| Cantidad | 300 portaobjetos |
| Línea de productos | TubulinTracker |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Tipo de etiqueta | Etiquetas UV-Vis |
| Tipo de producto | Tubulin Tracker |
| SubCellular Localization | Tubulina |