Learn More
S Murray™ Frasco tubular con tapón de boquilla de chorro
Código de producto. 15876934
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15876934 30 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 15876934 Proveedor S Murray™ N.º de proveedor P002/02A+P516/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.45€
    6.95€ / paquete de 10
    Ahorro 0.50€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Frasco con tapón de dispensación por chorro polytop
  • Frascos redondos de hombros planos
  • Adecuado para pulverizadores, bombas y boquillas, así como tapones
  • Tapón dispensador incluido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Natural
Incluye Zona de impresión/etiquetado (45 × 41 mm)
Material LDPE
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 18 mm R4
Closure Included Sí
Altura (métrico) 68 mm
Material del cierre LDPE
Tamaño del tapón Longitud del faldón: 410, diámetro del cuello: 20 mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón de dispensación Polytop, acanalado fino, abertura de 2 mm rebajada