Learn More
Clorhidrato de (+)-tubocurarina pentahidratado, TRC
Código de producto. 30456875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456875 50 mg 50 miligramos
30454256 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT94762050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Tubocurarine chloride hydrochloride pentahydrate
CAS 6989-98-6
Fórmula molecular C37 H41 N2 O6 . Cl . Cl H . 5 H2 O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 13H-4,6:21,24-Dietheno-8,12-metheno-1H-pyrido[3',2':14,15][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolinium','2,3,13a,14,15,16,25,25a-octahydro-9,19-dihydroxy-18,29-dimethoxy-1,14,14-trimethyl-','chloride','hydrochloride','pentahydrate','(13aR,25aS)-, Tubocuraranium','7',12'-dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2',2'-trimethyl-','chloride','hydrochloride','pentahydrate, (+)-Tubocurarine chloride hydrochloride pentahydrate, Tubarine pentahydrate, d-Tubocurarine dichloride pentahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C37H40N2O6.2ClH.5H2O/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;;;;;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H;5*1H2/t28-,29+;;;;;;;/m0......./s1
SMILES O.O.O.O.O.Cl.[Cl-].COc1cc2CC[N+](C)(C)[C@@H]3Cc4ccc(O)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc(c1O)c23)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c4
Nombre IUPAC Clorhidrato de cloruro de (13aR,25aS)-2,3,13a,14,15,16,25,25a-octahidro-9,19-dihidroxi-18,29-dimetoxi-1,14,14-trimetil-13H-4,6:21,24-dieteno-8,12-meteno-1H-pirido[3',2':14,15][1,11]dioxacicloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolinio pentahidratado
Peso molecular (g/mol) 771.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.2948