Learn More
Clorhidrato de (+)-tubocurarina pentahidratado, TRC
Código de producto. 30453394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453394 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30453394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT947620100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (+)-Tubocurarine chloride hydrochloride pentahydrate
CAS 6989-98-6
Fórmula molecular C37 H41 N2 O6 . Cl . Cl H . 5 H2 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 13H-4,6:21,24-Dietheno-8,12-metheno-1H-pyrido[3',2':14,15][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolinium','2,3,13a,14,15,16,25,25a-octahydro-9,19-dihydroxy-18,29-dimethoxy-1,14,14-trimethyl-','chloride','hydrochloride','pentahydrate','(13aR,25aS)-, Tubocuraranium','7',12'-dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2',2'-trimethyl-','chloride','hydrochloride','pentahydrate, (+)-Tubocurarine chloride hydrochloride pentahydrate, Tubarine pentahydrate, d-Tubocurarine dichloride pentahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C37H40N2O6.2ClH.5H2O/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;;;;;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H;5*1H2/t28-,29+;;;;;;;/m0......./s1
SMILES O.O.O.O.O.Cl.[Cl-].COc1cc2CC[N+](C)(C)[C@@H]3Cc4ccc(O)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc(c1O)c23)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c4
Nombre IUPAC Clorhidrato de cloruro de (13aR,25aS)-2,3,13a,14,15,16,25,25a-octahidro-9,19-dihidroxi-18,29-dimetoxi-1,14,14-trimetil-13H-4,6:21,24-dieteno-8,12-meteno-1H-pirido[3',2':14,15][1,11]dioxacicloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolinio pentahidratado
Peso molecular (g/mol) 771.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.2948
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.