Learn More
Masterflex™ Conjunto de tubos de PTFE
Código de producto. 11795978
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
65 ml/min
De 0,06 a 17 ml/min
Tamaño de la unidad:
2 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal unitSize
11795978 De 0,06 a 17 ml/min 2 PCS
11705988 65 ml/min 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11795978 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 7739050
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para su uso con cabezal de bomba de tubos de PTFE L/S™. El conjunto de tubos de PTFE es ideal para líquidos de alta pureza y disolventes orgánicos agresivos.
  • Los juegos de tubos de PTFE incluyen dos de 38 cm (15 in) longitudes y no se pueden sustituir por tubos de PTFE ordinarios
  • Tubos de PTFE translúcidos
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones
  • Bajo coeficiente de fricción
  • La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); cumple USP 23 Requisitos de la clase VI
  • Los tubos se fabrican de acuerdo con GMP
  • Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 4 mm
Longitud global (imperial) 1,25 ft
Longitud global (métrico) 38 cm
Para utilizar con Cabezal de bomba de tubos de PTFE Masterflex L/S
Caudal De 0,06 a 17 ml/min
Tipo de producto Tubos