missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex Tubing PVC, 12.7mm x 19mm, 30m length

Marca:  Masterflex 06602-16

Tubing PVC, 12.7mm x 19mm, 30m length

Código de producto. 15603448

  • 359.00€ / paquete de 1
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.