Learn More
Kartell™ Manguera de laboratorio ISOFLEX
Descripción
- Mangueras de PVC esterilizables en autoclave
- Transparente
- No tóxico.
- No envejece
- No oxida
- Se suministra en 20 rollos de dosificador empaquetados en bolsas de PE
- Las mangueras están marcadas en cada medidor para facilitar su uso
- Buena resistencia química
- Buena resistencia a los ácidos fuertes y débiles
- Buena resistencia a los álcalis fuertes y débiles
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,8 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,4 mm |
| Longitud global (métrico) | 20 m |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Color | Transparente |