Descripción
- Se ajusta perfectamente sobre el borde del vaso de precipitados
- El brazo largo mide 51 mm (2 pulgadas) con un orificio que admite tubos de hasta 9,5 mm (0,375 pulgadas) de DE
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |