Learn More
Macherey-Nagel™ Adaptadores de tubos
Código de producto. 10371242 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Columna de polipropileno de 1, 3 y 6 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra
Columnas de polipropileno de 15, 45 y 70 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10371242 Columna de polipropileno de 1, 3 y 6 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra paquete de 4
10448981 Columnas de polipropileno de 15, 45 y 70 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371242 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730243
En stock
Adaptador para tubos de SPE y colectores de vacío
Colector de vacío CHROMABOND™ para la preparación simultánea de hasta 12 muestras El colector consta de una cabina de vidrio rectangular con indicador de vacío y una tapa de polipropileno, que puede contener las columnas o los cartuchos. Las válvulas reemplazables de la tapa permiten el control individual del vacío para cada columna de extracción en fase sólida, si es necesario. La cabina está equipada con un rack variable con particiones intercambiables, que aceptan una amplia variedad de recipientes como tubos de ensayo, matraces de medición, viales de centelleo, viales para muestreadores automáticos, viales de plástico y muchos más. El vacío en la cámara se puede ajustar con la válvula de control y leerse en el indicador.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Columna de polipropileno de 1, 3 y 6 ml, aplicación de grandes volúmenes de muestra
Tipo Adaptadores de tubos
Cantidad 4/pack