Learn More
BOLA Tubos
Código de producto. 10539042
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3,175 mm
3,6 mm
6,35 mm
6,5 mm
6,8 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12 mm
13 mm
14 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
1 metro
3 metros
5 metros
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diámetro interior (métrico) Pakningsstørrelse
10539042 9,52 mm 1 metro
15283179 3,175 mm 3 metros
10444291 8 mm 1 metro
10074890 13 mm 1 metro
10695811 20 mm 1 metro
15649526 2 mm 5 metros
10024940 3,6 mm 1 metro
10666181 6,35 mm 1 metro
10013421 6,8 mm 1 metro
10514022 12 mm 1 metro
10481302 14 mm 1 metro
10237411 6,5 mm 1 metro
10136220 9,5 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10539042 Leverandør BOLA Leverandørnr. S 181128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.71€
    89.48€ / 1 metros
    Ahorro 21.23€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tubo, virgen, blanco lechoso
  • Apariencia de translúcidos a blancos lechosos.
  • Resistencia química casi universal
  • Libres de agentes extraíbles
  • Fisiológicamente seguros
  • Superficie no adhesiva
  • Muy buenas características de deslizamiento
  • Muy buenas características dieléctricas
  • Pirorretardante según UL94V0
  • Valor de oxígeno superior a 95
  • Resistentes a la irradiación y a los agentes meteorológicos
  • Pueden esterilizarse en ETO y en autoclaves
Tekniske data
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 9,52 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) '-200 °C
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Flexibilidad Rígida
Presión máxima 47
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.