Learn More
Palintest™ Tubo de ensayo de reactivo para COD con mercurio para muestras de cloruro moderado
Código de producto. 11956473
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0 a 150 mg/l
De 0 a 20000 mg/l
Tamaño de la unidad:
24 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
11956473 De 0 a 20000 mg/l 24 PCS
11938927 De 0 a 150 mg/l 24 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956473 Proveedor Palintest™ N.º de proveedor PL466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.05€
    95.95€ / paquete de 24
    Ahorro 10.10€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Ideal para su uso en procedimientos estándar que requieren la supresión de interferencias debidas a niveles moderados de cloruro
  • Esta formulación sin mercurio se recomienda para uso general
  • La formulación de sulfato de mercurio (M) se ofrece para su uso en procedimientos estándar que requieren la supresión de interferencias debidas a niveles moderados de cloruro
  • La formulación de cloruro elevado (2M) ofrece niveles mucho más altos de supresión de cloruro y es adecuada para trabajar con muestras con niveles de cloruro muy altos
  • La nueva formulación de M/C con sulfato de mercurio es específicamente adecuada para su uso en instrumentos que no sean Palintest™
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Muestras con contenido moderado de cloruro, como demanda química de oxígeno (COD)
Para utilizar con (equipo) Fotométrico o espectrofotómetro UV Vis
Incluye Demanda química de oxígeno (COD)
Nº de pruebas 25
temp De 0 a 20000 mg/l
Tipo Tubo de reactivo para COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COD 20000/M Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.