Learn More
TPP Techno Plastic Products AG TubeSpin™ Bioreactor
Código de producto. 17251766
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
50 mL
600 mL
Product Type:
Redondo, tapón de rosca con filtro
Tapón de rosca con filtro
Tapón de rosca con filtro, cónico
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 180
paquete de 800
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Product Type Tamaño de la unidad
17251766 600 mL Tapón de rosca con filtro, cónico paquete de 1000
17205426 50 mL Redondo, tapón de rosca con filtro paquete de 180
15385977 15 mL Tapón de rosca con filtro paquete de 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17251766 Proveedor TPP Techno Plastic Products AG N.º de proveedor 80600
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
TubeSpin™ Bioreactor, células en suspensión
  • TPP TubeSpin™ Los biorreactores han demostrado sus ventajas en el desarrollo de procesos de selección y optimización a gran escala de sistemas de células en suspensión.
  • Los parámetros importantes para aumentar la escala de producción se pueden evaluar con pequeñas cantidades maximizando el número de experimentos paralelos al mismo tiempo. Esto reduce los costes y aumenta la eficiencia del proceso.
  • TubeSpin™ Bioreactor 15: volumen de trabajo 1 - 15 mL, fondo cónico o redondo, tapa de filtro
  • TubeSpin™ Bioreactor 50: volumen de trabajo 1 - 35 mL, fondo cónico o redondo, tapa de filtro
  • TubeSpin™ Bioreactor 450: volumen de trabajo hasta aprox. 300 ml, fondo cónico, tapa de filtro, tapa de repuesto adicional disponible: sólido n.° 87355, filtro n.° 87356
  • TubeSpin™ Bioreactor 600: volumen de trabajo hasta aprox. 400 ml, fondo cónico, tapa de filtro, tapa de repuesto adicional disponible: sólido n.° 87355, filtro n.° 87356
  • Tapa de filtro con 5 aberturas diferentes (A, B, C, D, E) o 10 aberturas iguales
  • Se adapta a aparatos centrífugos estándar
  • Disponemos de placas adaptadoras compatibles con agitadores para el cultivo de células en suspensión.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 600 mL
Material Polipropileno
Desechables Un solo uso
Product Type Tapón de rosca con filtro, cónico