Learn More
Berthold Technologies Tubos para luminiscencia
Código de producto. 31908722 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dispensación por volumen (métrico):
3 mL
3.5 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 3000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dispensación por volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31908722 5 mL paquete de 3000
31908721 3 mL paquete de 1000
31908715 3.5 mL paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31908722 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 9778
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Tubos con un diámetro de 12 mm para luminómetros de tubo estándar.
  • Compatible con todos los luminómetros de tubo estándar.
  • Fabricados con poliestireno
  • Fondo de baja luminiscencia.
  • Disponible en diferentes volúmenes: 5 mL (estándar, 12 x 75 mm) (3000 piezas/caja), 3 mL (12 mm x 47 mm) (1000 piezas/caja) y 3,5 mL (12 mm x 55 mm) (2000 piezas/caja).
Especificaciones
Tipo Tubo
Dispensación por volumen (métrico) 5 mL
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro de tubos Sirius 2 LB 9526
Altura (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 12 mm