Learn More
Thermo Scientific™ Tubos y tapas abovedadas, tiras de 8
Código de producto. 10249393
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tipo de producto:
Tubo de 8 tiras
Cantidad:
10 paquetes de 12 tiras
250 tiras
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
10249393 Natural Tubo de 8 tiras 250 tiras paquete de 250
10475353 Natural Tubo de 8 tiras 10 paquetes de 12 tiras 120 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10249393 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0266
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
  • Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml, ocho tubos por tira de 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
  • Sellable con tiras de tapones planos y abovedados
  • Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
Aplicaciones
  • PCR
  • qPRC
  • PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Volumen (métrico) 0,25 mL
Cantidad 250 tiras
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de tapón Tapones abovedados
N.° de pocillos 96
Formato 250 tubos de tiras y tapones
Tipo de producto Tubo de 8 tiras