Learn More
Grant Instruments Tubos para densitómetro
Código de producto. 30274381
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
18 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30274381 18 mL paquete de 100
30274336 15 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30274381 Proveedor Grant Instruments N.º de proveedor DEN TUBE 18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.94€
    75.00€ / paquete de 100
    Ahorro 9.94€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Tubo de ensayo de vidrio. Tapa de PP de borosilicato alto con almohadilla de silicona
  • Tubos de ensayo de vidrio
  • 100 piezas/caja
  • Para usar con DEN-1, DEN-1B y DEN-600
  • Disponible en 16 mm/15 mL y 18 mm/18 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 18 mL
Material Vidrio de borosilicato
Forma Cilíndrico
Desechables Reutilizables
Para utilizar con DEN-1, DEN-1B, DEN-600
Cantidad 100/Pk.
Con reborde No
Diámetro interior (métrico) 15.5 mm
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Altura (métrico) 100 mm
Diámetro (métrico) 18 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo de vidrio reutilizable
Grosor de pared 0.2 mm
Forma del fondo Redondo
Diámetro (imperial) 0,71 in
Diámetro interior (imperial) 0,69 in
Altura (imperial) 3,94 in