Learn More
Benchmark Scientific Agitador de rodillos para frascos y tubos inclinable TubeRoller
Código de producto. 15435433
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15435433 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15435433 Proveedor Benchmark Scientific N.º de proveedor R3005E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00€
    917.07€ / paquete de 1
    Ahorro 457.93€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
El TubeRoller proporciona una mezcla minuciosa pero suave de muestras en una variedad de recipientes que incluyen Vacutainer™ tubos, botellas, probetas y frascos con rodillo. Un extremo del TubeRoller se eleva para crear un movimiento de onda que proporciona una mezcla más completa.
  • Movimiento de balanceo suave
  • Inclinación suave de 5 °
  • Proporciona una mezcla homogénea
  • Un extremo se eleva para producir un movimiento de onda que proporciona una mezcla más completa
  • Acepta tubos y frascos con diámetros de 8 a 200 mm
  • Diseñado para laboratorios de investigación, laboratorios clínicos y consultorios médicos
Especificaciones
Ángulo de rotación ±5°
Intervalo de velocidad 38 rpm
Tensión 230 V
Vataje 50 W
Frecuencia 50 Hz
Material Aluminio recubierto de polvo
Altura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 9 cm
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 18 cm
Peso con embalaje (imperial) 10 lb
Peso con embalaje (métrico) 4,5 kg
Modelo TubeRoller
Rango de humedad > 80%