Learn More
Trifluoroacetato de tubercidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tubercidin Trifluoroacetate |
| CAS | 69-33-0 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-7-(β-D-ribofuranosyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine Trifluoroacetate, 6-Amino-9-D-ribofuranosyl-7-desazapurine Trifluoroacetate, 7-Deazaadenosine Trifluoroacetate, Antibiotic XK 101-1, N7-Deazaadenosine Trifluoroacetate, NSC 5640Sparsamycin A, Sparsomycin A, Tubercidine Trifluoroacetate, U 10071 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N4O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2,(H2,12,13,14)/t6-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ccn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-aminopirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 266.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1015 |