Learn More
Tubercidin, MedChemExpress
Código de producto. 16475527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475527 5 mg 5 miligramos
16469476 50 mg 50 miligramos
16444236 100 mg 100 miligramos
16442788 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100126
MedChemExpress Tubercidin (7-Deazaadenosine) is an antibiotic obtained from Streptomyces tubercidicus.
Tubercidin inhibits the growth of Streptococcus faecalis (8043) with an IC50 of 0.02 μM. Tubercidin inhibits polymerases by incorporating DNA or RNA, thereby inhibiting DNA replication, RNA and protein synthesis. Tubercidin is a weak inhibitor of adenosine phosphorylase, and interferes with the phosphorylation of adenosine and AMP. Tubercidin has antiviral activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tubercidin
Forma física Solid
CAS 69-33-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14N4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo 7-Deazaadenosine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (112.68 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)C=C2)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 266.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.25
Porcentaje de pureza 98.0%