Learn More
Tubeimoside II, MedChemExpress
Descripción
Tubeimoside II(Tubeimoside-B) is a natural analogue of oleanane type of triterpenoid saponin
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tubeimoside II |
| CAS | 115810-12-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C63H98O30 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Tubeimoside-B |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (74.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1C(C(OC(OCC(O)C2O)C2OC(OC(C)C(OC(CC(O)(CC(O3)=O)C)=O)C4OC(OCC(O)C5O)C5O)C4O)=O)(CCC(C)(C)C6)C6C7=CCC8C(C)(CCC9C8(CC(O)C(OC(OC(CO)C(O)C%10O)C%10OC(OCC3C%11O)C%11O)C9(C)CO)C)C7(C)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 1335.43 |
| Mostrar más |