Learn More
MedChemExpress Tubeimoside I
Código de producto. 16449168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449168 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16449168 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0890
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Tubeimoside I(Lobatoside-H) is an extract from Chinese herbal medicine Bolbostemma paniculatum (MAXIM.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 1319.44 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 102040-03-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.07%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (75.79 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Tubeimoside-1∣ Lobatoside-H
Objetivo Apoptosis