Learn More
MedChemExpress Tubeimoside I
Código de producto. 16444907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
50 mg
Código de producto.
16444907 50 mg
1 options
Código de producto. 16444907 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0890
MedChemExpress Tubeimoside I(Lobatoside-H) is an extract from Chinese herbal medicine Bolbostemma paniculatum (MAXIM.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 1319.44 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 102040-03-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.07%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (75.79 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Tubeimoside-1∣ Lobatoside-H
Objetivo Apoptosis