Learn More
Sartorius Medios en tubo para unidades de filtración con membrana Sartorius: Caldo VLB-S7-S
Código de producto. 10612592 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10612592 20 mL paquete de 50
1 options
Código de producto. 10612592 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 14127K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    260.39€ / paquete de 50
    Ahorro 22.61€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Los medios entubados permiten ahorrar tiempo y costes
Los medios de cultivo tradicionales para microorganismos son los medios de agar. Se pueden utilizar para el método de filtración con membrana o para la incubación directa. Los medios de agar en tubos se utilizan para el vertido de placas de agar. El contenido de un tubo es suficiente para dos placas Petri de 90 mm o tres de 60 mm.
  • Tubos de 20 ml, 50 tubos por caja
  • Según las fórmulas internacionales
  • Calidad uniforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aspecto Verde
Tipo de caldo Caldo VLB-S7-S
Color Verde
País de origen Alemania
Detecta Lactobacilos, pediococos
Formulario Líquido
Formato Tubo
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Caldo VLB-S7-S
Método de preparación Listo para utilizar
Tipo de producto Caldo
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana Bacteria
Tipo de prueba Detección microbiana
Volumen de llenado 20 mL
Tipo de producto final Microorganismos
Para utilizar con (aplicación) Determinación de Lactobacillus y Pediococcus y otros organismos que estropean la cerveza
Para utilizar con (equipo) Sartorius Unidades de filtración por membrana
Condiciones de incubación 26 °C a 28 °C
Tiempo de incubación De 5 a 7 días
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 20 mL
Tipo de muestra Cerveza
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • X50 20ML MEDIA VLB-S7-S ST
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose