Learn More
Sartorius Medios en tubo para unidades de filtración con membrana Sartorius: Agar de suero naranja (pH 5,5)
Tienda Sartorius ProductosDescription
Los medios de cultivo tradicionales para microorganismos son los medios de agar. Se pueden utilizar para el método de filtración con membrana o para la incubación directa. Los medios de agar en tubos se utilizan para el vertido de placas de agar. El contenido de un tubo es suficiente para dos placas Petri de 90 mm o tres de 60 mm.
- Tubos de 20 ml, 50 tubos por caja
- Según las fórmulas internacionales
- Calidad uniforme
Specifications
Specifications
| Aspecto | Naranja |
| Color | Naranja |
| País de origen | Alemania |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Tubo |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de medios | Agar de suero naranja (pH 5,5) |
| Método de preparación | Preparada |
| Tipo de producto | Medio de cultivo |
| Esterilidad | Estéril |
| Show More |