Descripción
- Para su uso con todos los transiluminadores de los modelos GX y GE
- 254 nm de longitud de onda
- Onda corta
Especificaciones
Especificaciones
| Intensidad | Fijo |
| Longitud de onda | 254nm |
| Descripción | Tubo UV de onda corta |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los transiluminadores de los modelos GX/GE |
| Tipo | Onda corta de tubo UV |