Learn More
Heidolph™ Conjunto de tubos
Código de producto. 10188031 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (imperial):
39,4 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (imperial) Tamaño de la unidad
10188031 39,4 ft cada uno
1 options
Código de producto. 10188031 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5913500000
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Juego de tubos para conexiones de vacío y agua.
Juego de tubos con 12 m de longitud, incluidas abrazaderas de manguera.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PTFE
Longitud global (imperial) 39,4 ft
Longitud global (métrico) 12 m
Para utilizar con Rotavapores
Esterilidad No estéril
Incluye Tubo de vacío de 6,25 m, tubo de agua de 6,25 m, abrazaderas de manguera
Tipo de producto Kit de vacío