Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos
Código de producto. 17981472 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla con ruedas para tubos, grande
Gradilla con ruedas para tubos, pequeña
Tamaño del tubo:
10 mL, 15 mL
De 3,5 a 7 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
17981472 Gradilla con ruedas para tubos, pequeña De 3,5 a 7 mL paquete de 3
17971472 Gradilla con ruedas para tubos, grande 10 mL, 15 mL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.40€
    44.79€ / paquete de 3
    Ahorro 14.61€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Solución eficiente y práctica para flujos de trabajo de rodillos tubulares.
Amplíe la capacidad de su flujo de trabajo. Cada Fisherbrand El estante para rodillos de tubos tiene capacidad para 10 tubos, duplicando o triplicando la capacidad de su equipo para rodillos de tubos.
  • Ahorra tiempo de proceso: el procesamiento de lotes grandes reduce la cantidad de ciclos de rodillos necesarios para los procedimientos de laboratorio.
  • Ahorra dinero: maneja más sin la necesidad de invertir en varias máquinas para procesar la misma cantidad de tubos
  • Ahorra espacio valioso: capacidad adicional especialmente útil con capacidad limitada de incubadora
  • Laminado de tubos preciso y eficiente
  • El eje del soporte del tubo es paralelo al eje del rodillo para una rotación horizontal pura para la manipulación controlada de la muestra.
  • Proporciona una mezcla más suave: el bastidor de rodillos de tubo ralentiza la eficacia RPM del tubo que proporciona una mezcla más lenta (Nuevo RPM Cálculo = [Valor de velocidad] x 0,26)
  • Conserva la integridad de la muestra: la velocidad controlada y más baja mitiga el daño celular, lo que reduce errores de muestra como la hemólisis.
  • Organizar las muestras antes y después de la mezcla.
  • Úselo como soporte para tubos de almacenamiento en posición vertical o sumérjalo en un baño de hielo.
  • La construcción de polipropileno es resistente al desgaste y ofrece una esterilización confiable mediante autoclave.
  • Anillos de silicona para una rotación suave y un contacto delicado con el rodillo.
Especificaciones
Admite 10 tubos
Tamaño del tubo De 3,5 a 7 mL
Tipo de producto Gradilla con ruedas para tubos, pequeña
Material Polipropileno, Silicona
Peso (imperial) 0.6 lb.
Peso (métrico) 0.27 kg
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Tubos de transporte, de fondo cónico, para recolección de sangre y cultivo (3,5 a 7 mL) de hasta 10 a 17 mm
Incluye Envase de 3 gradillas