Descripción
- Gradilla para tubos de ensayo de laboratorio
- Acero inoxidable 304
- No magnética
- Acabado brillante
- Se suministra con embalaje plano lista para el montaje
- Adecuada para tubos de ensayo con un diámetro externo d
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Admite | Tubos (26 mm) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 16 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 270 x 138 x 70 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 26 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |