Learn More
Cole-Parmer™ Rack para tubos
Descripción
- Mantenga su incubadora con agitación funcionando correctamente con estos accesorios para Cole-Parmer™ Agitadores serie SH-200 e incubadoras con agitación serie SI-200.
- Alberga tubos de muestras de 1,5 ml, 15 ml y 50 ml.
- Los bastidores de tubos se sujetan a la plataforma orbital mediante un sistema Magnalock pendiente de patente, que permite un acoplamiento y desacoplamiento rápido sin herramientas.
- El ángulo de los tubos se puede ajustar hasta 30 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 16 tubos de 30 mL |
| Capacidad de tubos | 30 mL |
| Tipo de producto | Gradilla de tubos |
| Para utilizar con (equipo) | S1500/4 |
| N.º de posiciones | 16 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |