Learn More
Cole-Parmer™ Rack para tubos
Código de producto. 10774337
Change view
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 50 ml
16 tubos de 30 mL
25 tubos de 15 mL
64 tubos de 1,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
10774337 64 tubos de 1,5 mL cada uno
10470295 25 tubos de 15 mL cada uno
10794337 16 tubos de 30 mL cada uno
10784337 12 tubos de 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10774337 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7952096
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradilla para microtubos.
  • Mantenga su incubadora con agitación funcionando correctamente con estos accesorios para Cole-Parmer™ Agitadores serie SH-200 e incubadoras con agitación serie SI-200.
  • Alberga tubos de muestras de 1,5 ml, 15 ml y 50 ml.
  • Los bastidores de tubos se sujetan a la plataforma orbital mediante un sistema Magnalock pendiente de patente, que permite un acoplamiento y desacoplamiento rápido sin herramientas.
  • El ángulo de los tubos se puede ajustar hasta 30 °C.
Especificaciones
Admite 64 tubos de 1,5 mL
Capacidad de tubos 1,5 mL
Tipo de producto Gradilla de tubos
Para utilizar con (equipo) S1500/1
N.º de posiciones 64
Cantidad de embalaje 1 unidad