Descripción
El Tube Mill 100 control aloja cámaras de molienda más grandes con un volumen máximo de 100 ml (MT 100). La cámara de molienda y la cubierta están fabricadas con un material transparente para que las pruebas de molienda se puedan observar en cualquier momento. El molino puede usarse para materiales duros (de hasta grado 5 en la escala de dureza de Mohs), secos y frágiles. Es especialmente adecuado para moler semillas, como maíz y trigo. El molino solo se pondrá en marcha cuando la cubierta esté cerrada, lo que lo hace seguro.
- Puede usarse para materiales duros, secos y frágiles
- Especialmente adecuado para moler semillas como maíz y trigo
- Diseñado con un campana transparente y protectora que debe cerrarse para que el molino funcione
- Pantalla OLED clara y multilingüe (incl. visualización de códigos de error)
- Funcionamiento en intervalos opcional
- Velocidad variable
- Varios modos de funcionamiento
- Velocidad y tiempo de seguridad ajustables
- Condiciones de prueba programables y almacenables
- Resultados reproducibles de las pruebas
- Teclado táctil
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 180 x 212 x 300 mm |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Requisitos eléctricos | 220/240, 100/120, 100 V, 50, 60 Hz, 100 W |
| Tiempo de molienda | De 5 s a 3 min |
| Dureza | 5 Mohs |
| Incluye | Interfaz ISB, teclado táctil, 3 cámaras de molienda (1 x MTx40, 1 x MT 100y 1 x MMT x 40) |
| Velocidad | De 5000 rpm a 25000 rpm |
| Tensión | 220/240 V |
| Vatios | 100 W |
| Mostrar más |