Descripción
- Diseño estándar de zona única
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Controlador B510
- NTLog Basic para Nabertherm controlador: grabación de datos de proceso con memoria USB
- Cinco programas y cuatro segmentos
- Reloj de tiempo real y tubo automático
- Pantalla blanca/azul sin formato para mensajes de estado en texto claro
- Entrada de datos a través de la rueda táctil y los botones
- Botón de salto para salto segmentado
- Entrada de programa en pasos de 1 °C o 1 min.
- Contador de horas de funcionamiento y hora de inicio configurable
- Interfaz opcional para el software VCD
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B510 |
| Zona calentada | 500 mm |
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Tipo | Horno tubular compacto |
| Pantalla | Pantalla LC azul/blanca, plana |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (métrico) | 670 mm |
| Altura (métrico) | 508 mm |
| Fondo (métrico) | 340 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |