Learn More
BOLA Accesorios para tubos, codos
Código de producto. 10796732
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10796732 14 mm cada uno
10545201 4 mm cada uno
10568652 8 mm cada uno
10155011 12 mm cada uno
10706742 16 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10796732 Proveedor BOLA N.º de proveedor D 50416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.11€
    69.68€ / paquete de 1
    Ahorro 16.43€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Accesorios para tubos, codo de PTFE, tuerca de PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Racor para tubo en forma de codo fabricado en PTFE, dos conexiones con tuercas de PTFE reforzado con fibra de vidrio.
  • Resistencia química universal, el producto solo está expuesto al PTFE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro (métrico) 14 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Flexibilidad Rígida