Learn More
BOLA Accesorios para tubos, codos
Descripción
- Racor para tubo en forma de codo fabricado en PTFE, dos conexiones con tuercas de PTFE reforzado con fibra de vidrio.
- Resistencia química universal, el producto solo está expuesto al PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Flexibility | Rígida |