Learn More
BOLA Racor de tubo
Descripción
- Racor de tubo recto de PTFE con tuercas de PTFE reforzado con fibra de vidrio.
- Resistencia química universal, el producto solo está expuesto al PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud global (métrico) | 6 mm |
| Color | Blanco |
| Flexibility | Rígida |