Learn More
BOLA Accesorios para extremos de tubos
Código de producto. 10165161
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Violeta
Diámetro exterior (métrico):
1,6 mm
1,61 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10165161 Blanco 3,2 mm paquete de 10
10593822 Blanco 1,61 mm paquete de 10
10506132 Blanco 1,6 mm paquete de 10
10308951 Negro 3,2 mm paquete de 10
10174491 Rojo 1,6 mm paquete de 10
10083461 Rojo 3,2 mm paquete de 10
10093461 Naranja 3,2 mm paquete de 10
10787692 Amarillo 1,6 mm paquete de 10
10369041 Amarillo 3,2 mm paquete de 10
10698831 Verde 1,6 mm paquete de 10
10707532 Azul 1,6 mm paquete de 10
10319191 Violeta 1,6 mm paquete de 10
10175451 Violeta 3,2 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10165161 Proveedor BOLA N.º de proveedor F 70212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.89€
    12.63€ / paquete de 10
    Ahorro 5.26€
    29% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Accesorios para extremos de tubo con arandelas
  • Accesorios para extremos de tubos.
  • Con rosca macho UNF¼ en. Se incluyen en el suministro 28 arandelas G de PA.
  • Unidad de embalaje: 10 piezas, las diferentes cantidades de pedido se redondean al factor 10.
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 3,2 mm
Diámetro interior (métrico) 1.6 mm