Descripción
- Fabricado con PVC y acero inoxidable.
- Disponibles en diversas longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo de limpieza |
| Material de las cerdas | Polyamide |
| Bristle Type | Half Hard |
| Color-coded | No |
| Material del mango | Stainless Steel |
| Tipo de mango | Ergonomic |
| Tipo de punta | Without Tip |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la limpieza |
| Mostrar más |