Descripción
- Fabricado con PVC y acero inoxidable.
- Disponibles en diversas longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo de limpieza |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 25 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la limpieza |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador de zona |
| Longitud (métrico) | 40 cm |
| Material | PVC, acero inoxidable. |