Learn More
Gosselin™ Tapón con inserto recto para tubos
Código de producto. 12374039
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20000
12374039 1000/paq. paquete de 20000
1 options
Código de producto. 12374039 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor B9003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones con inserto recto para tubos Corning™ Gosselin™ se moldean por inyección, utilizando plásticos vírgenes que cumplen con los estándares ambientales actuales, y están acanalados verticalmente para un agarre más fácil.
  • Todos los tapones y tubos se fabrican con equipos de alta tecnología que utilizan el método de moldeo por inyección.
  • Los plásticos que se utilizan son vírgenes y cumplen con los estándares ambientales actuales.
  • Todos los lotes se someten a inspección durante todo el proceso de producción según las normas de referencia, que se refuerzan con los requisitos específicos de Gosselin.
  • Todos los tapones cuentan con estrías verticales para facilitar el agarre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón recto
Material LDPE
Color Blanco
N.° por paquete 1000/paq.
N.º por caja 20.000/caja
Cantidad 1000/paq.
Para utilizar con (equipo) Código del tubo: TL40