Learn More
Micronova™ Cepillos de tubo
Código de producto. 17195274 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro de la cerda (métrico):
0,63 cm
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la cerda (métrico) unitSize
17195274 0,63 cm cada uno
17175274 2,54 cm cada uno
17185274 1,27 cm cada uno
17105284 1,9 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17195274 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BRPL1418
Los cepillos de tubo están hechos de polipropileno blanco y están equipados con un cabezal de cepillo de fibra de microfilamento. Son adecuados para limpiar alrededor de codos y en espacios reducidos.
  • Tipo de producto: Cepillo de tubo
  • Material: polipropileno
  • Color: blanco
  • Tipo de mango: redondo
  • Tipo de cabezal: Fibra de microfilamento
  • Tipo de punta: plana
  • Longitud: 46 cm (18 in)
  • Esterilidad: No estéril
  • Se puede esterilizar en autoclave: sí
  • Para usar con (aplicación): Limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para tubos
Bristle Material Polipropileno
Bristle Type Rigidez media
Color-coded N.º
Material del mango Polipropileno
Handle Type Redondo
Tipo de punta Plano
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Instalación certificada 9001
Color Blanco
Diámetro de cerda (imperial) 0,25 in
Diámetro de la cerda (métrico) 0,63 cm
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (aplicación) Limpieza
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 46 cm
Material polipropileno
Envase Envasado individual
Cantidad 1 unidad
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28.35 g