Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillo para tubos
Código de producto. 12801974
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la cerda (métrico):
3 mm
6 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la cerda (métrico)
12801974 6 mm
12368338 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12801974 Proveedor Pinnacle Brush™ N.º de proveedor T2412
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Cuenta con cerdas centrales. Pinnacle Brush™ El cepillo de tubos se utiliza para limpiar tubos que están abiertos en ambos extremos.
  • Cerdas de nailon de juego central
  • Mango de acero galvanizado
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para tubos
Material del mango Metálica
Diámetro (métrico) 0.6 cm
Diámetro de la cerda (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 430 mm
Longitud del cepillo (métrico) 8 cm
Longitud del mango (métrico) 19 cm, 18 cm
Cantidad 10 paquete
Tamaño Circunferencia del cepillo: 2 cm
Ancho de cerda (métrico) 6 mm