Learn More
IKA™ Molino de tubos Tube Mill Control
Código de producto. 13440607 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13440607 40 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13440607 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004180000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2758.34€
    2561.00€ / paquete de 1
    Ahorro 197.34€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
El primer Tube Mill Control patentado del mundo es un molino de tubos para lotes con una cámara de molienda desechable, lo que elimina la contaminación cruzada y el esfuerzo de limpiarlo.
  • La cámara de molienda y la cubierta están fabricadas de un material transparente para que las pruebas se puedan observar en cualquier momento
  • El molino puede usarse para materiales duros (de hasta grado 5 en la escala de dureza de Mohs), secos y frágiles
  • Especialmente adecuado para moler semillas como maíz y trigo
  • El molino solo se pondrá en marcha cuando la campana esté cerrada. Aparecerá un mensaje de error
  • Cámara de accionamiento y molienda asegurada con una junta de laberinto - el polvo no puede ni escapar de la cámara ni penetrar en el unidad
  • Pantalla OLED multilingüe y claramente organizada
  • Temporizador, ajustable de 5 segundos a 3 minutos
  • Interfaz USB para controlar y documentar todos los parámetros
  • Funcionamiento en intervalos disponible
  • Velocidad variable de 5000 a 25000 rpm
  • Varios modos de funcionamiento
  • Velocidad de seguridad y tiempo de seguridad ajustables
  • Condiciones de prueba programables y almacenables
  • Pantalla de código de errores
  • Teclado táctil fácil de usar
  • Funcionamiento silencioso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Molino de tubos por lotes
Capacidad (métrico) 40 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 180 x 170 mm
Tipo de pantalla OLED, multilingüe
Requisitos eléctricos 220/240/100/120 V, 50/60 Hz, 100 W
Para utilizar con (aplicación) Molienda de materiales duros, secos y quebradizos
Tiempo de molienda De 5 s a 3 min
Dureza 5 Mohs máx.
Altura (métrico) 170 mm
Interfaz USB
Longitud (métrico) 300 mm
Material Acero inoxidable
Tamaño de partículas 10 mm máx.
Velocidad De 5000 rpm a 25000 rpm
Tensión 220/240 V, 100/120 V
Vatios 100 W
Peso (métrico) 2,7 kg
Anchura (métrico) 180 mm
Frecuencia 50/60 Hz