Learn More
BD Adaptadores Vacutainer™ Luer
Código de producto. 15120716
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estériles
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
15120716 Estériles paquete de 100
1 options
Código de producto. 15120716 Proveedor BD N.º de proveedor 367300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.26€
    44.31€ / paquete de 100
    Ahorro 3.95€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Ideal para su uso con cualquier accesorio luer hembra. Los adaptadores BD Vacutainer™ Luer son dispositivos estériles con una válvula de muestreo múltiple que están diseñados para su uso con un catéter o una aguja hipodérmica para recoger sangre utilizando los tubos de recogida de sangre BD Vacutainer™.
El sistema BD Vacutainer™ es un sistema cerrado que está diseñado y probado de forma óptima para controlar la variabilidad preanalítica en todo el proceso de recogida y manipulación de muestras.
  • Proporciona una toma de muestras estéril y segura para obtener resultados rápidos, precisos y fiables
  • Ofrece la seguridad de una conexión luer roscada y con bloqueo, en sustitución de un dispositivo luer-slip
  • No contiene látex y es compatible con una conexión luer hembra o con un Needleless IV diseñado para el acceso luer lock
  • Se utiliza junto con el soporte de tubos de un solo uso BD Vacutainer™ y los tubos de recogida de sangre evacuados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre de un catéter, de una vía intravenosa sin aguja, de una aguja hipodérmica o de cualquier accesorio luer hembra; Para un subcultivo seguro y fácil
Para utilizar con (equipo) Soportes para tubos de un solo uso Vacutainer™ y tubos de extracción de sangre evacuados Vacutainer™
Incluye Con adaptador Luer
Sin látex Sí
Tipo de producto Adaptadores y soporte para tubos
Esterilidad Estériles